α-Brom-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
B83509-5G
SIALB83509-5GEA 27 EUR
SIALB83509-5G
α-Brom-m-xylol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,3711 g/cm³ (23 °C)
MDL: MFCD00000177
CAS-Nummer: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223