α-Brom-p-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-(Brommethyl)toluol, 4-Methylbenzylbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B83606-25G
SIALB83606-25GEA 85.4 EUR
SIALB83606-25G
α-Brom-p-xylol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-p-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000181
CAS-Nummer: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR