Diacetyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B85307-100ML B85307-500ML B85307-5ML
SIALB85307-100MLEA 91.6 EUR
SIALB85307-100ML SIALB85307-500ML SIALB85307-5ML
Diacetyl, Sigma-Aldrich®
Diacetyl
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 9 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008756
CAS-Nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR