Benzoinmethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B8703-100G
SIALB8703-100GEA
195
EUR
SIALB8703-100G
Benzoinmethylether, Sigma-Aldrich®
Benzoinmethylether
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ Molecular Weight: 226,27 g/mol |
MDL:
MFCD00008492 CAS-Nummer: 3524-62-7 EINECS: 222-538-7 |