4-Butoxyphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B87806-5G
SIALB87806-5GEA 52.8 EUR
SIALB87806-5G
4-Butoxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Butoxyphenol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Siedepunkt: 125 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…66 °C
MDL: MFCD00002336
CAS-Nummer: 122-94-1
EINECS: 204-583-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR