3,3-Dimethylbuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: tert-Butylessigsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B88403-25G
SIALB88403-25GEA 39 EUR
SIALB88403-25G
3,3-Dimethylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylbuttersäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,9303 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00002715
CAS-Nummer: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01537

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR