4-tert-Butylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Hexahydro-p-tert-butylphenol, 4-(tert-Butyl)cyclohexanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B92001-100G
SIALB92001-100GEA 42.4 EUR
SIALB92001-100G
4-tert-Butylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (80 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001473
CAS-Nummer: 98-52-2
EINECS: 202-676-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR