4-tert-Butylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B92303-100G
B92303-25G
SIALB92303-100GEA
73.2
EUR
SIALB92303-100G
SIALB92303-25G
4-tert-Butylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcyclohexanon
Formel:
C₁₀H₁₈O Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 47…50 °C Dichte: 0,893 g/cm³ (50 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001642 CAS-Nummer: 98-53-3 EINECS: 202-678-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...