1-Brom-3-chlorpropan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chlor-3-brompropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B9673-200ML
SIALB9673-200MLEA 100 EUR
SIALB9673-200ML
1-Brom-3-chlorpropan, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-chlorpropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 157,44 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000998
CAS-Nummer: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR