6-tert-Butyl-m-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-tert-Butyl-3-hydroxytoluol, 2-tert-Butyl-5-methylphenol, 1-tert-Butyl-2-hydroxy-4-methylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B97402-250ML
SIALB97402-250MLEA 181 EUR
SIALB97402-250ML
6-tert-Butyl-m-kresol, Sigma-Aldrich®
6-tert-Butyl-m-kresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20…23 °C
Dichte: 0,964 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002308
CAS-Nummer: 88-60-8
EINECS: 201-842-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR