6-tert-Butyl-o-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-tert-Butyl-2-hydroxy-3-methylbenzol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol, 3-tert-Butyl-2-hydroxytoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B97607-100G
SIALB97607-100GEA 64.1 EUR
SIALB97607-100G
6-tert-Butyl-o-kresol, Sigma-Aldrich®
6-tert-Butyl-o-kresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 0,967 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00002239
CAS-Nummer: 2219-82-1
EINECS: 218-734-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR