2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: BES, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400

B9879-100G B9879-1KG B9879-250G B9879-25G
SIALB9879-100GEA 238 EUR
SIALB9879-100G SIALB9879-1KG SIALB9879-250G SIALB9879-25G
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007533
CAS-Nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR