2-sec-Butylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B99006-100G
SIALB99006-100GEA 27 EUR
SIALB99006-100G
2-sec-Butylphenol, Sigma-Aldrich®
2-sec-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12,2 °C
Dichte: 0,9981 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002225
CAS-Nummer: 89-72-5
EINECS: 201-933-8
UN: 3145
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR