Quarz, BCR® CRM 14-90 μm
Lieferant: Merck
Synonyme:
Silicium(IV)oxid, Sand, weißer Quarz, Siliciumdioxid
BCR069-10G
SIALBCR069-10GEA
257
EUR
SIALBCR069-10G
Quarz, BCR® CRM 14-90 μm
Quarz
Quartz (particle size) BCR® certified Reference Material, 14-90 μm particle size
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Schmelzpunkt: 1427 Dichte: 2.622…2.645 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00217788 CAS-Nummer: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4 |