Benzo[a]acridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
BCR157-100MG
SIALBCR157-100MGEA 586 EUR
SIALBCR157-100MG
Benzo[a]acridin, Sigma-Aldrich®
Benzo[a]acridin
Formel: C₁₇H₁₁N
CAS-Nummer: 225-11-6
EINECS: 205-929-7