Aluminiumoxid, α-Phase, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
BCR169-60G
SIALBCR169-60GEA 205 EUR
SIALBCR169-60G
Aluminiumoxid, α-Phase, Sigma-Aldrich®
Aluminiumoxid, α-Phase
Formel: Al₂O₃
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6