Benz[a]anthracen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benz(alpha)anthracen, BaA, Benzo(alpha)anthracen, 1,2-Benzanthracen

BCR271-20MG
SIALBCR271-20MGEA 403 EUR
SIALBCR271-20MG
Benz[a]anthracen, Sigma-Aldrich®
Benz[a]anthracen
Formel: C₁₈H₁₂
Molecular Weight: 228,29 g/mol
Siedepunkt: 437 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003599
CAS-Nummer: 56-55-3
EINECS: 200-280-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01089

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR