2,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 8), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
BCR289-25MG
SIALBCR289-25MGEA
323
EUR
SIALBCR289-25MG
2,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 8), Sigma-Aldrich®
2,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 8)
Formel:
C₁₂H₈Cl₂ Molecular Weight: 223,1 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
34883-43-7 |