1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyclohexan-1,3-diol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C101109-10G
SIALC101109-10GEA 213 EUR
SIALC101109-10G
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102 °C
MDL: MFCD00039458
CAS-Nummer: 504-01-8
EINECS: 207-979-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR