1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyclohexan-1,4-diol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C101206-100G C101206-25G
SIALC101206-100GEA 58.4 EUR
SIALC101206-100G SIALC101206-25G
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 252
Dichte: 1.17 g/cm³ (21.85 °C)
MDL: MFCD00001448
CAS-Nummer: 556-48-9
EINECS: 209-126-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR