1,2-Cyclohexandion, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

C101400-1G C101400-5G
SIALC101400-1GEA 48 EUR
SIALC101400-1G SIALC101400-5G
1,2-Cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
1,2-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 1,1305 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001648
CAS-Nummer: 765-87-7
EINECS: 212-155-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR