1,2-Cyclohexandiondioxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C102008-10G
SIALC102008-10GEA 118 EUR
SIALC102008-10G
1,2-Cyclohexandiondioxim, Sigma-Aldrich®
1,2-Cyclohexandiondioxim
Formel: C₆H₁₀N₂O₂
MDL: MFCD00001663
CAS-Nummer: 492-99-9
EINECS: 207-769-3