1,2-Epoxycyclohexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C102504-100ML C102504-25ML C102504-500ML
SIALC102504-100MLEA 59.8 EUR
SIALC102504-100ML SIALC102504-25ML SIALC102504-500ML
1,2-Epoxycyclohexan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycyclohexane
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005162
CAS-Nummer: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR