1,2-Epithiocyclohexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Epithiocyclohexan, Cyclohexensulfid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C102601-5G
SIALC102601-5GEA 78.5 EUR
SIALC102601-5G
1,2-Epithiocyclohexan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epithiocyclohexane
Formel: C₆H₁₀S
Molecular Weight: 114.21 g/mol
Siedepunkt: 55
Dichte: 1.041 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005163
CAS-Nummer: 286-28-2
EINECS: 206-008-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR