Chlorcyclohexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyclohexylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C105058-100G
SIALC105058-100GEA 46.1 EUR
SIALC105058-100G
Chlorcyclohexan, Sigma-Aldrich®
Chlorcyclohexan
Formel: C₆H₁₁Cl
Molecular Weight: 118,61 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003822
CAS-Nummer: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02761

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR