Klon-Zylinder
Lieferant: Merck
C1059-1EA
SIALC1059-1EAEA 76.1 EUR
SIALC1059-1EA
Klon-Zylinder
Zylinder Cloning-Zylinder
Klon-Zylinder, hergestellt aus Glas, hellbraun(gefärbt) Einzelne Kolonien von transferierten Zellen können isoliert und von einer Schale aufgenommen werden, die viele Klone enthält. Isolierte Klone können dissoziiert und passagiert von umliegenden Zellen werden oder mit 50 bis 100 µl Kulurmedium pulsiert werden, welches analysiert werden kann, für absondernde Produkte. Diese Sterilen Klon-Zylinder sind auf einem Ende eingefettet damit der Zylinder richtig auf der Schale haftet. Zellen werden im Zylinder dissoziiert, resuspendiert und und in ein neues Gefäß transferiert als pure Kolonie.
  • Sterilisiert durch Elektronenstahl-Bestrahlung Zeigen eine braune Färbung nachdem sie bei der richtigen dosierung Sterilisiert wurden