Cyclopentanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C112402-1L C112402-2.5L C112402-100ML
SIALC112402-1LEA 209 EUR
SIALC112402-1L SIALC112402-2.5L SIALC112402-100ML
Cyclopentanon, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanone
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001409
CAS-Nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR