Cyclopropancarbonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyclopropylcyanid, Cyclopropancarbonsäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C117609-5G
SIALC117609-5GEA 31.3 EUR
SIALC117609-5G
Cyclopropancarbonitril, Sigma-Aldrich®
Cyclopropancarbonitril
Formel: C₄H₅N
Molecular Weight: 67,09 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0,911 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001269
CAS-Nummer: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
UN: 3275
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR