Cyclopropyl-4-methoxyphenylketon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C119806-5G
SIALC119806-5GEA
52.1
EUR
SIALC119806-5G
Cyclopropyl-4-methoxyphenylketon, Sigma-Aldrich®
Cyclopropyl-4-methoxyphenylketon
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001296 CAS-Nummer: 7152-03-6 EINECS: 230-487-7 |