α-Cyclopropylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyclopropylphenylcarbinol, Cyclopropyl-phenylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C120405-1G
SIALC120405-1GEA
38.6
EUR
SIALC120405-1G
α-Cyclopropylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
α-Cyclopropylbenzylalkohol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,2 g/mol |
MDL:
MFCD00001299 CAS-Nummer: 1007-03-0 EINECS: 213-749-5 |