Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C1389-10G C1389-1G C1389-250MG C1389-5G
SIALC1389-10GEA 1700 EUR
SIALC1389-10G SIALC1389-1G SIALC1389-250MG SIALC1389-5G
Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR