1-(3-Chlorphenyl)biguanid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
m-CPBG hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C144-500MG
SIALC144-500MGEA
62
EUR
SIALC144-500MG
1-(3-Chlorphenyl)biguanid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1-(3-Chlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁Cl₂N₅ Molecular Weight: 248,12 g/mol |
MDL:
MFCD00053019 CAS-Nummer: 2113-05-5 |