Chloracetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Chlor-2,2-diethoxyethan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C19201-100G
SIALC19201-100GEA 57.5 EUR
SIALC19201-100G
Chloracetaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Chloracetaldehyddiethylacetal
Formel: C₆H₁₃ClO₂
Molecular Weight: 152,62 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,0418 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000949
CAS-Nummer: 621-62-5
EINECS: 210-695-4
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR