CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C2154-100G C2154-1KG
SIALC2154-100GEA 181 EUR
SIALC2154-100G SIALC2154-1KG
CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Formel: C₉H₁₈NNaO₄S
MDL: MFCD00070063
CAS-Nummer: 102601-34-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR