1-Chlor-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chloroanthraquinone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C23209-100G
SIALC23209-100GEA 118 EUR
SIALC23209-100G
1-Chlor-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₇ClO₂
Molecular Weight: 242,66 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Dichte: 1,548 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001189
CAS-Nummer: 82-44-0
EINECS: 201-421-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR