2-Chlorbenzotrichlorid ≥96%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: α,α,α,2-Tetrachlortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C25406-100G
SIALC25406-100GEA 68.4 EUR
SIALC25406-100G
2-Chlorbenzotrichlorid ≥96%, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzotrichlorid
Formel: C₇H₄Cl₄
Molecular Weight: 229,92 g/mol
Siedepunkt: 260…264 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: 29…31 °C (Lit.)
Dichte: 1,508 g/mL (25°C) (Lit.)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000788
CAS-Nummer: 2136-89-2
EINECS: 218-377-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR