3-Chlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Chlorbenzotrifluorid, 1-Chlor-3-(trifluormethyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C26208-25G
SIALC26208-25GEA 340 EUR
SIALC26208-25G
3-Chlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄ClF₃
Molecular Weight: 180,56 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1,331 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000594
CAS-Nummer: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
UN: 2234
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR