3-Chlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3-Chlorophenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C27107-5G
SIALC27107-5GEA 40.1 EUR
SIALC27107-5G
3-Chlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004632
CAS-Nummer: 873-63-2
EINECS: 212-847-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR