4-Chlorzimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Chlorcinnamsäure, 3-(p-Chlorphenyl)propensäure, 3-(4-Chlorphenyl)propensäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C31600-25G
SIALC31600-25GEA 58.4 EUR
SIALC31600-25G
4-Chlorzimtsäure, Sigma-Aldrich®
4-Chlorzimtsäure
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182,61 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 252…254 °C
MDL: MFCD00004396
CAS-Nummer: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR