3'-Desoxyadenosin (Cordycepin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
C3394-100MG
C3394-10MG
C3394-25MG
SIALC3394-100MGEA
830
EUR
SIALC3394-100MG
SIALC3394-10MG
SIALC3394-25MG
3'-Desoxyadenosin (Cordycepin), Sigma-Aldrich®
3'-Desoxyadenosin (Cordycepin)
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₃ |
MDL:
MFCD00037998 CAS-Nummer: 73-03-0 EINECS: 200-791-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |