Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C3416-10G
C3416-1G
C3416-250MG
C3416-5G
SIALC3416-10GEA
2030
EUR
SIALC3416-10G
SIALC3416-1G
SIALC3416-250MG
SIALC3416-5G
Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00077683 CAS-Nummer: 4800-94-6 EINECS: 225-360-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...