ω-Chlor-3,4-dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Chlor-3,4-dihydroxyacetophenon, 3,4-Dihydroxyphenacylchlorid, 2-Chlor-3',4'-dihydroxyacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C34405-25G
SIALC34405-25GEA
90.7
EUR
SIALC34405-25G
ω-Chlor-3,4-dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Chlor-3,4-dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol |
MDL:
MFCD00002200 CAS-Nummer: 99-40-1 EINECS: 202-754-8 |