L(-)-Kampfer, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (1S)-(-)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1S,4S)-(-)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C352-10G
SIALC352-10GEA 107 EUR
SIALC352-10G
L(-)-Kampfer, Sigma-Aldrich®
L(-)-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Dichte: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064148
CAS-Nummer: 464-48-2
EINECS: 207-354-7
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR