4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C38303-100G
C38303-500G
SIALC38303-100GEA
37.8
EUR
SIALC38303-100G
SIALC38303-500G
4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3,5-xylenol
Formel:
C₈H₉ClO Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 114…116 °C Dichte: 1,364 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 132 °C |
MDL:
MFCD00002324 CAS-Nummer: 88-04-0 EINECS: 201-793-8 Merck Index: 13,02194 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...