4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C38303-100G C38303-500G
SIALC38303-100GEA 37.8 EUR
SIALC38303-100G SIALC38303-500G
4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉ClO
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Dichte: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
MDL: MFCD00002324
CAS-Nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR