Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cesium Chloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C4036-100G C4036-1KG C4036-250G C4036-25G C4036-500G C4036-50G
SIALC4036-100GEA 87.9 EUR
SIALC4036-100G SIALC4036-1KG SIALC4036-250G SIALC4036-25G SIALC4036-500G SIALC4036-50G
Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR