1-Chlor-2-phenylethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Phenethylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C40405-100G
SIALC40405-100GEA 73.8 EUR
SIALC40405-100G
1-Chlor-2-phenylethan, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-phenylethan
Formel: ClCH₂CH₂C₆H₅
Molecular Weight: 140,61 g/mol
Siedepunkt: 196…197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000977
CAS-Nummer: 622-24-2
EINECS: 210-725-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR