4-(2-Chlorethyl)morpholin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C42203-100G
SIALC42203-100GEA
39.4
EUR
SIALC42203-100G
4-(2-Chlorethyl)morpholin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-(2-Chlorethyl)morpholin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₃Cl₂NO Molecular Weight: 186.08 g/mol |
MDL:
MFCD00012797 CAS-Nummer: 3647-69-6 EINECS: 222-881-2 UN: 2923 ADR: 8 III |