Creatinin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
MQ200
C4255-100G
C4255-10G
C4255-1KG
C4255-25G
C4255-10MG
SIALC4255-100GEA
163
EUR
SIALC4255-100G
SIALC4255-10G
SIALC4255-1KG
SIALC4255-25G
SIALC4255-10MG
Creatinin, Sigma-Aldrich®
Creatinin
Formel:
C₄H₇N₃O Molecular Weight: 113.12 g/mol |
MDL:
MFCD00059730 CAS-Nummer: 60-27-5 EINECS: 200-466-7 |