5-Chlor-2-hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methanone
C44702-5G
SIALC44702-5GEA
66.9
EUR
SIALC44702-5G
5-Chlor-2-hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-hydroxybenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ Molecular Weight: 232,6600 g/mol |
MDL:
MFCD00020134 CAS-Nummer: 85-19-8 EINECS: 201-592-5 |